Läs mer
Karl Hecht™ LDPE droppflaskor
Produktkod. 10084111
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Stängningsstorlek:
GL 25
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek
10084111 250 mL GL 25
1 options
Produktkod. 10084111 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 49103024
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Försedd med en droppspets för exakt och repeterbar dispensering av vätskor.
  • Tillverkad av polyeten
  • Med påsatt mössa
  • Finns i en mängd olika kapaciteter och gängstorlekar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material LDPE
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Stängningsstorlek GL 25
Förslutningstyp Fäst mössa
Produkttyp Tappa flaska