Läs mer
Kautex™ 250 mL Safety Wash Bottles Series 303 LDPE
Produktkod. 10638271
Kemisk etikett:
Acetone
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Stängningsfärg:
Blue
Green
Orange
Red
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10638271
Brand: Kautex™ 2000770018
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Designed to give an accurate fine controlled stream of liquid. Kautex™ 250mL Safety Wash Bottles provide excellent chemical resistance for laboratory safety.
  • Imprinted with hazard symbols and substances of content in German, English and French language
  • Writing space
  • Abrasion-resistant printing
  • Closure color matches color of ink for easy identification of media
  • Leak-proof
  • Completely emptied by sliding delivery tube, even when inverted.
Suitable for the declared liquids. Not suitable for food.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Natural
Diameter (metrisk) Innerhals 30.8 mm
Material LDPE
Antal per förpackning 10
Kvantitet 150 Pk.
Stängningsfärg Orange
Mun Wide
Form Round
Höjd (metrisk) 120 mm
Produkttyp Wash Bottle
Kemisk etikett Methanol
Diameter (metrisk) 64 mm
Förslutningstyp Screw Cap with Delivery Nozzle