Läs mer
Kautex™ 250 mL Safety Wash Bottles Series 303 LDPE
Kemisk etikett:
Acetone
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Stängningsfärg:
Blue
Green
Orange
Red
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Imprinted with hazard symbols and substances of content in German, English and French language
- Writing space
- Abrasion-resistant printing
- Closure color matches color of ink for easy identification of media
- Leak-proof
- Completely emptied by sliding delivery tube, even when inverted.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Natural |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 30.8 mm |
| Material | LDPE |
| Antal per förpackning | 10 |
| Kvantitet | 150 Pk. |
| Stängningsfärg | Orange |
| Mun | Wide |
| Form | Round |
| Höjd (metrisk) | 120 mm |
| Visa mer |