Läs mer
Kautex™ 500 mL säkerhetstvättflaskor Serie 303 LDPE
Beskrivning
- Tryckt med farosymboler och innehållsämnen på tyska, engelska och franska språket
- Skrivutrymme
- Nötningsbeständigt tryck
- Stängningsfärgen matchar färgen på bläcket för enkel identifiering av media
- Läcksäker
- Helt tömd genom att skjuta tillförselröret, även när det är upp och ned.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 39.2 mm |
| Material | LDPE |
| Antal per förpackning | 10 |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Stängningsfärg | Grön |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 154 mm |
| Kemisk etikett | Etanol |
| Visa mer |