Läs mer
Kautex™ 500 mL säkerhetstvättflaskor Serie 303 LDPE
Produktkod. 15788877
Kemisk etikett:
Aceton
Destillerat vatten
Etanol
Isopropylalkohol
Metanol
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15788877
Brand: Kautex™ 2000770023
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för att ge en exakt finkontrollerad ström av vätska. Kautex™ 500 ml säkerhetstvättflaskor ger utmärkt kemikaliebeständighet för laboratoriesäkerhet.
  • Tryckt med farosymboler och innehållsämnen på tyska, engelska och franska språket
  • Skrivutrymme
  • Nötningsbeständigt tryck
  • Stängningsfärgen matchar färgen på bläcket för enkel identifiering av media
  • Läcksäker
  • Helt tömd genom att skjuta tillförselröret, även när det är upp och ned.
Lämplig för de deklarerade vätskorna. Inte lämplig för mat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Innerhals 39.2 mm
Material LDPE
Antal per förpackning 10
Kvantitet 100 Pk.
Stängningsfärg Orange
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 154 mm
Produkttyp Tvättflaska
Kemisk etikett Metanol
Diameter (metrisk) 77 mm
Förslutningstyp Skruvlock med leveransmunstycke