Läs mer
Kautex™ 500 mL säkerhetstvättflaskor Serie 303 LDPE
Produktkod. 15798877
Change view
Kemisk etikett:
Aceton
Destillerat vatten
Etanol
Isopropylalkohol
Metanol
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kemisk etikett Stängningsfärg Förpackningsstorlek
15798877 Destillerat vatten Blått Paket med 10
10667691 Aceton Rött Varje
15708887 Aceton Rött Paket med 10
10248290 Etanol Grön Varje
15768877 Etanol Grön Paket med 10
15778877 Isopropylalkohol Gult Paket med 10
15788877 Metanol Orange Paket med 10
10146150 Metanol Orange Varje
17898097 Metanol Orange -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15798877 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000770024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    566.78 SEK / Paket med 10
    Save 108.22 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att ge en exakt finkontrollerad ström av vätska. Kautex™ 500 ml säkerhetstvättflaskor ger utmärkt kemikaliebeständighet för laboratoriesäkerhet.
  • Tryckt med farosymboler och innehållsämnen på tyska, engelska och franska språket
  • Skrivutrymme
  • Nötningsbeständigt tryck
  • Stängningsfärgen matchar färgen på bläcket för enkel identifiering av media
  • Läcksäker
  • Helt tömd genom att skjuta tillförselröret, även när det är upp och ned.
Lämplig för de deklarerade vätskorna. Inte lämplig för mat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Innerhals 39.2 mm
Material LDPE
Antal per förpackning 10
Kvantitet 100 Pk.
Stängningsfärg Blått
Mun Bred
Höjd (metrisk) 154 mm
Kemisk etikett Destillerat vatten
Diameter (metrisk) 77 mm
Förslutningstyp Skruvlock med leveransmunstycke
Form Rund
Produkttyp Tvättflaska