Läs mer
BRAND™ LDPE smalhalsad flaska för Schilling Byretter
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Konstruktion av lågdensitetspolyeten (LDPE).
- Reservflaska med smal mun
- Med rörbussning
- För användning med Schilling byretter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | LDPE |
| Produkttyp | Reservoarflaska |