Läs mer
Azlon™ LDPE tryckta Slope Shoulder Wash Flaskor
Produktkod. 10044224
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Destillerat vatten
Eau destillée
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Vatten
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10044224
Brand: Azlon™ WGF539P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. Azlon™ LDPE-tryckta Slope Shoulder Wash-flaskor är outplånligt tryckta med ett urval av sju populära laboratorielösningsmedel, lämpliga farosymboler och CAS-nummer.
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM LDPE-tryckta Slope Shoulder Wash-flaskor är outplånligt tryckta med ett urval av sju populära laboratorielösningsmedel, lämpliga farosymboler och CAS-nummer.
  • Märkta tvättflaskor för enkel identifiering av innehållet
  • Smal design möjliggör bekväm hantering och ökad användarvänlighet
  • Försedd med färgkodade polypropenförslutningar
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16,91 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) yttre hals 69mm
För användning med (applikation) För enkel identifiering av innehållet
Inkluderar Blå polypropen stängning
Material LDPE
Antal per förpackning 5/PK
Stängningsfärg Blått
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 187 mm
Produkttyp Tvättflaska
Kemisk etikett Isopropylalkohol
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 187 mm
Förslutningstyp Lock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras