Läs mer
Buerkle™ LDPE smalhalsad flaska
Produktkod. 11882273 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11882273 10 mL Varje
15435554 100 mL Varje
15455554 20 mL Varje
11842283 30 mL Varje
11862283 50 mL Varje
15405564 200 mL Varje
15465564 250 mL -
15455574 500 mL Varje
15485574 1000 mL Varje
11822283 2000 mL Varje
11852283 3000 mL Varje
10010092 5000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11882273 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03020010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ LDPE smalhalsad flaska för förvaring, packning, lab, provtagning, provtagning och transport av vätskor.
  • Universalflaskor för förvaring, packning, lab, provtagning, provtagning och transport av vätskor.
  • Med skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Innerhals 9 mm
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Material LDPE
Genomskinlighet Ja
Trådstorlek (metrisk) 14 mm
Stängningsfärg Genomskinlig
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 47 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Stängningsmaterial LDPE
Diameter (metrisk) 26 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej