Läs mer
Buerkle™ LDPE runda flaskor med bred mun
Produktkod. 11856393 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11856393
Brand: Buerkle™ 03180050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ LDPE runda flaskor med bred mun med vidhalsad öppning och skruvlock för trögflytande media, pulver, granulat och pastor.
  • Stabil flaska med vidhalsad öppning och skruvlock
  • Särskilt lämplig för viskösa medier, pulver, granulat och pastor
  • Läcksäker
  • LDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Innerhals 24 mm
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Material LDPE
Kvantitet Varje
Genomskinlighet Ja
Trådstorlek (metrisk) 32 mm
Stängningsfärg Genomskinlig
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 80 mm
Produkttyp Flaska med bred mun
Stängningsmaterial LDPE
Diameter (metrisk) 40 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej