Läs mer
VITLAB™ LDPE Transparent Wide Mouth Bottle
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Färg | Transparent |
| För användning med (applikation) | Saving and storage |
| Material | LDPE |
| Förslutning ingår | Yes |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Stängningsstorlek | GL 24 |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |