Beskrivning
- Flexible LDPE construction
- Detachable thread wash head
- Adjustable height delivery tube
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | LDPE |
| Antal per förpackning | 50/PK |
| Trådstorlek (metrisk) | GL-25 |
| Förslutning ingår | Yes |
| Graderad | No |
| Höjd (metrisk) | 279 mm |
| Produkttyp | Wash Bottle |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |