Läs mer
Buerkle™ LDPE tvättflaskor med svanhals nedsänkningsrör
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beskrivning
- Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE) för klarhet, styrka och flexibilitet
- Nedsänkningsröret är avtagbart
- Genomskinliga flaskor för optimal synlighet
- Lämplig för livsmedel
- Skruvlock med dykrör
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (applikation) | Används med livsmedel |
| Material | LDPE |
| Höjd (metrisk) | 270 mm |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |