Läs mer
Buerkle™ LDPE tvättflaskor med svanhals nedsänkningsrör
Produktkod. 10616873 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Produktkod. 10616873
Brand: Buerkle™ 03100010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med kraftig kurva i nacken för att eliminera farliga sidostänk. Buerkle™ LDPE-tvättflaskor med svanhalsad nedsänkningsrör ger en fin, rak precisionsriktad jetspray.
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE) för klarhet, styrka och flexibilitet
  • Nedsänkningsröret är avtagbart
  • Genomskinliga flaskor för optimal synlighet
  • Lämplig för livsmedel
  • Skruvlock med dykrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Genomskinlig
För användning med (applikation) Används med livsmedel
Material LDPE
Höjd (metrisk) 200 mm
Diameter (metrisk) 45 mm