Läs mer
Fisherbrand™ Läckagesäkra HDPE-flaskor med smal mun
Produktkod. p-2663855 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
59.1 mL
118.3 mL
236.5 mL
473 mL
946 mL
Halsfinish:
20-410
24-410
28-410
38-430
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 72
Produktkod. 11735383
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ekonomiska flaskor med dubbelförsegling, läckagesäker förslutning.
Ekonomiska flaskor med dubbelförsegling, läckagesäker förslutning
  • Translucent HDPE
  • Narrow mouth
  • No drip lip ensures safe, clean pouring
  • Linerless screw caps attached
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz. (30 mL)
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Natural
Material HDPE
Halsfinish 20-410
Stängningsmaterial Polypropylene
Stängningsstorlek 20-410 mm
Förslutningstyp Screw Cap