Learn More
Syngene™ LED Module for Syngene Gbox Chemi System
GREENER_CHOICE
Syngene™ LED Module for Syngene Gbox Chemi System for western fluorescence
Brand:  Syngene™ LED-IR740-M x 2
 View more versions of this product
Product Code. 15849962
  • 17325.00 SEK / Each
Only null left
Estimated Shipment: 17-09-2025
Specifications
Infra Red
2
LED Module, Multiplex
Gbox Chemi Systems
740nm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Syngene™ LED Module for Syngene Gbox Chemi System > Color: Infrared; Wavelength: 740nm; Mulitplex
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt