Läs mer
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid Type A Biotin Antibody Labeling Kit Produktkod.: 18758543
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid Type A Biotin Antibody Labeling Kit
Produktkod. 18758543 Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
30 μg
For Research Use Only
Produktkod. 18758543
Brand: Novus Biologicals™ 3700015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only
Label antibodies, proteins, peptides and other biomolecules with biotin, using simple procedure. Set up conjugations in seconds, and use them within minutes.
  • No desalting or dialysis steps
  • Lightning-link Rapid technology can be used to label small quantities of antibody with 100% recovery
  • Type A biotin kit is intended for assays in which a streptavidin-labeled detection reagent will be used.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid Type A Biotin Antibody Labeling Kit >