Beskrivning
- Innehåll ingår ej.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Duffelväska |
| Färg | Blå, Svart |
| Material | 600D polyester |
| Djup (engelska) | 8,5 tum |
| Djup (metriskt) | 215.90 mm |
| Beskrivning | Lockout Duffel Bag |
| Mått (L x B) | 420 x 215 mm |
| För användning med (applikation) | Lockout Tagout |
| Höjd (engelska) | 10 tum |
| Höjd (metrisk) | 254 mm |
| Visa mer |