Läs mer
Lofepramin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Lofepramine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27ClN2O/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3 |
| Formel vikt | 418.1812 |