Läs mer
Lofepramin, TRC
Produktkod. 30010337
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010337 10 mg
30009245 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010337 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46938010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23047-25-8
Molekylformel C26 H27 Cl N2 O
Molekylvikt (g/mol) 418.96
Synonym Acetophenone, 4'-chloro-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]- (8CI), 1-(4-Chlorophenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]ethanone, 5-[3-[N-Methyl-N-(p-chlorophenacyl)amino]propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, Amplit, Leo 640, Lofepramine, Lomont, Lopramine, Ethanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]-
IUPAC-namn 1-(4-klorofenyl)-2-[3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)propyl-metylamino]etanon
LEDER CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)CC(=O)c4ccc(Cl)cc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lofepramine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C26H27ClN2O/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3
Formel vikt 418.1812