Läs mer
Lofexidine hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
Alpha-2 adrenergic agonist
1591.29 SEK - 6109.23 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 21498-08-8 |
|---|---|
| Molekylformel | C11H13Cl3N2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.588 |
| MDL-nummer | MFCD00917022 |
| InChI-nyckel | DWWHMKBNNNZGHF-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | lofexidine hydrochloride, lofexidine hcl, lofetensin, loxacor, lofexidine.hcl, loxacor hydrochloride, lofetensin hydrochloride, 2-1-2,6-dichlorophenoxy ethyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, lofexidine hydrochloride usan |
| PubChem CID | 30667 |
| IUPAC-namn | 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride |
| LEDER | CC(C1=NCCN1)OC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15446109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63960.03 |
1g |
1591.29 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15456109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63960.06 |
5g |
6109.23 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 21498-08-8 | |
| 295.588 | |
| DWWHMKBNNNZGHF-UHFFFAOYSA-N | |
| 30667 | |
| CC(C1=NCCN1)OC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.Cl |
| C11H13Cl3N2O | |
| MFCD00917022 | |
| lofexidine hydrochloride, lofexidine hcl, lofetensin, loxacor, lofexidine.hcl, loxacor hydrochloride, lofetensin hydrochloride, 2-1-2,6-dichlorophenoxy ethyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, lofexidine hydrochloride usan | |
| 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride |
Specifikationer
| Lofexidine hydrochloride | |
| C11H13Cl3N2O | |
| UN2811 | |
| lofexidine hydrochloride, lofexidine hcl, lofetensin, loxacor, lofexidine.hcl, loxacor hydrochloride, lofetensin hydrochloride, 2-1-2,6-dichlorophenoxy ethyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, lofexidine hydrochloride usan | |
| CC(C1=NCCN1)OC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.Cl | |
| 295.588 | |
| 295.6 |
| 21498-08-8 | |
| MFCD00917022 | |
| 14,5558 | |
| DWWHMKBNNNZGHF-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride | |
| 30667 | |
| ≥98% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold