Läs mer
Loperamide hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
1713.70 SEK - 6242.77 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 34552-83-5 |
|---|---|
| Molekylformel | C29H34Cl2N2O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 513.503 |
| MDL-nummer | MFCD00058581 |
| InChI-nyckel | PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | loperamide hydrochloride, loperamide hcl, imodium, suprasec, dissenten, fortasec, lopemid, lopemin, loperyl, imosec |
| PubChem CID | 71420 |
| ChEBI | CHEBI:6533 |
| IUPAC-namn | 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride |
| LEDER | CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(CC1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15412989
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60168.06 |
5g |
1713.70 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15422989
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60168.14 |
25g |
6242.77 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- At nanomolar concentrations, binds to mu-opioid receptors
- L-type calcium channel blocker
Kemiska identifierare
| 34552-83-5 | |
| 513.503 | |
| PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N | |
| 71420 | |
| 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride |
| C29H34Cl2N2O2 | |
| MFCD00058581 | |
| loperamide hydrochloride, loperamide hcl, imodium, suprasec, dissenten, fortasec, lopemid, lopemin, loperyl, imosec | |
| CHEBI:6533 | |
| CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(CC1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl |
Specifikationer
| Loperamide hydrochloride | |
| C29H34Cl2N2O2 | |
| UN2811 | |
| loperamide hydrochloride, loperamide hcl, imodium, suprasec, dissenten, fortasec, lopemid, lopemin, loperyl, imosec | |
| CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(CC1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl | |
| 513.503 | |
| CHEBI:6533 | |
| ≥98% |
| 34552-83-5 | |
| MFCD00058581 | |
| 14,5571 | |
| PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride | |
| 71420 | |
| 513.51 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 252-082-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TM4960000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures