Läs mer
Loratadine, 98+%, Thermo Scientific™
A nonsedating-type histamine H1-receptor antagonist
1080.52 SEK - 5504.65 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 79794-75-5 |
|---|---|
| Molekylformel | C22H23ClN2O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.888 |
| MDL-nummer | MFCD00672869 |
| InChI-nyckel | JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | loratadine, claritin, loratidine, alavert, clarityn, lisino, clarityne, loracert, loradex, bonalerg |
| PubChem CID | 3957 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate |
| LEDER | CCOC(=O)N1CCC(=C2C3=C(CCC4=C2N=CC=C4)C=C(C=C3)Cl)CC1 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15492999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60190.ME |
500mg |
1080.52 SEK
500mg |
Beräknad leverans: 24-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15472999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60190.03 |
1980.77 SEK
1g |
Beräknad leverans: 31-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15482999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60190.06 |
5g |
6131.49 SEK 5504.65 SEK / 5g Save 626.84 SEK 10% Av |
Beräknad leverans: 31-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsLoratadine, is used as a peripheral histamine H1 receptor agonist. It is also used as an orally active antiallergic agent. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
Solubility
It is soluble in DMSO (50 mg/ml), ethanol (77 mg/ml at 25°C), water (<1mg/mL at 25°C), chloroform, and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C. Keep away fom strong oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 79794-75-5 | |
| 382.888 | |
| JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N | |
| 3957 | |
| CCOC(=O)N1CCC(=C2C3=C(CCC4=C2N=CC=C4)C=C(C=C3)Cl)CC1 |
| C22H23ClN2O2 | |
| MFCD00672869 | |
| loratadine, claritin, loratidine, alavert, clarityn, lisino, clarityne, loracert, loradex, bonalerg | |
| ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate |
Specifikationer
| Loratadine | |
| C22H23ClN2O2 | |
| 14,5578 | |
| It is soluble in DMSO (50mg/ml),ethanol (77mg/ml at 25°C),water (<1mg/ml at 25°C),chloroform,and methanol. | |
| CCOC(=O)N1CCC(=C2C3=C(CCC4=C2N=CC=C4)C=C(C=C3)Cl)CC1 | |
| 382.888 | |
| 382.88 |
| 79794-75-5 | |
| MFCD00672869 | |
| loratadine, claritin, loratidine, alavert, clarityn, lisino, clarityne, loracert, loradex, bonalerg | |
| JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N | |
| ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate | |
| 3957 | |
| ≥98% |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : TM6129200
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures