Läs mer
Lorcaserin Hydrochloride (>50% ee), TRC
Produktkod. 30136009
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136009 25 mg
30136874 50 mg
30009026 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136009 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46989025MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 846589-98-8
Molekylformel C11 H14 Cl N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 232.15
Synonym 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, hydrochloride (1:1), (1R)-, 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, hydrochloride, (1R)- (9CI), (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride, (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride, APD 356, Lorcaserin hydrochloride
IUPAC-namn (5R)-7-chloro-5-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine;hydrochloride
LEDER Cl.C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lorcaserin Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14ClN.ClH/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9;/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
Formel vikt 231.0582
Procent renhet >95%