Läs mer
Lorcaserinhydroklorid (>50 % elektromagnet), TRC
Produktkod. 30136874
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136874 50 mg
30136009 25 mg
30009026 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136874 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46989050MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 846589-98-8
Molekylformel C11 H14 Cl N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 232.15
Synonym 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, hydrochloride (1:1), (1R)-, 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, hydrochloride, (1R)- (9CI), (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride, (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride, APD 356, Lorcaserin hydrochloride
IUPAC-namn (5R)-7-kloro-5-metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin; hydroklorid
LEDER Cl.C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lorcaserin Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14ClN.ClH/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9;/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
Formel vikt 231.0582
Procent renhet >95%