Läs mer
Lorcaserin, TRC
Produktkod. 17943995
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17943995 2.5 mg
17943925 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17943995 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL2158552.5MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616202-92-7
Molekylformel C11H14ClN
Molekylvikt (g/mol) 195.69
Synonym 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, (1R)-, (1R)-8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1H-3-benzazepine, (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine, Belviq, Lorcaserin
IUPAC-namn (5R)-7-kloro-5-metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin
LEDER C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lorcaserin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14ClN/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3/t8-/m0/s1
Formel vikt 195.0815
Procent renhet >95%