Läs mer
Kautex™ LDPE Wide Mouth Bottles without Closures
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
300 mL
1500 mL
missing translation for 'unitSize'
Paket med 360
Paket med 46
Varje
Descripción
- Manufactured from low density polyehtylene (LDPE) for flexibility and toughness
- Natural translucent color, round bottles
- Ideal for dispensing, sending samples, adhesives, transportation and storage
- Closures available separately
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Form | Wide Neck, Round |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 1Each |
| Förslutning ingår | No |
| Graderad | No |
| Produkttyp | Wide Neck Bottle |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido