Läs mer
Kautex™ LDPE Wide Mouth Bottles without Closures
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
300 mL
1500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 360
Paket med 46
Varje
Description
- Manufactured from low density polyehtylene (LDPE) for flexibility and toughness
- Natural translucent color, round bottles
- Ideal for dispensing, sending samples, adhesives, transportation and storage
- Closures available separately
Spécification
Spécification
| Kapacitet (metrisk) | 1500 mL |
| Form | Wide Neck, Round |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 1Each |
| Förslutning ingår | No |
| Graderad | No |
| Produkttyp | Wide Neck Bottle |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu