Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Lågformade vägningsflaskor
Produktkod. 13433589
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
45 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13433589 15 mL -
10508151 15 mL Varje
10603971 30 mL Paket med 6
11778104 30 mL Paket med 6
15320895 45 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13433589 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05560509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 SEK
    1107.67 SEK / Paket med 6
    Save 97.33 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För exakt och säker vägning av prover i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Lågformade vägningsflaskor är tillverkade av hållbara DURAN™ borosilikatglas.
  • Med utbytbar NS-propp eller lock
  • Med insmält storlek (mm) och kapacitet (mL)
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Form Låg
Antal per förpackning 1 förpackning
Höjd (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) 35 mm
Förslutningstyp Knappskydd
Produkttyp Vägningsflaska