Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Låg form vägningsflaskor
Produktkod. 11826174
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
45 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11826174 45 mL Varje
11758104 10 mL Paket med 6
11768104 15 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11826174 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05565380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    681.00 SEK
    562.17 SEK / Paket med 1
    Save 118.83 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 45 mL
Inkluderar Utbytbar NS-propp, inskriptionsetikett
Kvantitet 1 förpackning
Stopparnummer NS 80/12
Produktlinje Flaska
Produkttyp Vägningsflaska