Läs mer
Buerkle™ LPDE säkerhetstvättflaskor med läckagesäker avluftningsventil
Handla allt Bürkle Produkter
Kemisk etikett:
Aceton
Destillerat vatten
Etanol
Isopropylalkohol
Metanol
Omärkt
Beskrivning
- Säker fyllning tack vare vidhalsad öppning 39 mm halsdiameter
- Permanent tryck enligt GHS med ämnesnamn på tyska, engelska, franska och spanska, GHS-piktogram och CAS-nummer
- LDPE gul transparent med ljusskydd
- Innehåll 500 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinlig gul |
| Material | LDPE |
| Stängningsfärg | Rött |
| Förslutning ingår | Ja |
| Produkttyp | Säkerhetstvättflaska |
| Kemisk etikett | Isopropylalkohol |
| Förslutningstyp | Skruvlock |