Läs mer
Buerkle™ LPDE tvättflaskor med bred mun
Handla allt Bürkle Produkter
Stängningsfärg:
Blått
Genomskinlig
Grön
Gult
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bred munöppning för säker fyllning
- Gul genomskinlig färg med ljusskydd
- Böjd öppning på skruvlock för precisionsstråleutmatning utan stänk
- Färgkodade förslutningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinlig gul |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 39 mm |
| Material | LDPE |
| Stängningsfärg | Orange |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Produkttyp | Tvättflaska |
| Kemisk etikett | Etanol |