Läs mer
Lutetium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047190.03
Kvantitet 1g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15407465
  • 983.71 SEK / 1g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
14456-53-2
MFCD00049965
Specifikationer
Lutetium(III) bromide
14456-53-2
(metals basis)
414.68
Odorless
Hygroscopic
Ultra dry
1g
MFCD00049965
99.99%
Ampule