Läs mer
Lutetium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
983.71 SEK - 3271.61 SEK
Kemiska identifierare
CAS 14456-53-2
MDL-nummer MFCD00049965
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15407465
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047190.03
1g
983.71 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15417465
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047190.06
5g
3271.61 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
Specifikationer
Kemiska identifierare
14456-53-2
MFCD00049965
Specifikationer
Lutetium(III) bromide
14456-53-2
MFCD00049965
99.99%
Ampule
Ultra dry
(metals basis)
414.68
Odorless
Hygroscopic
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-446-5
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampouled under argon
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer