Läs mer
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 HPLC-kolonner
Produktkod. 15124725
Längd (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
4.6 mm
9 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolumnformat:
Analytical Column
Analytisk kolonn
Förberedande kolumn
Skyddskolonn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15124725
Brand: Thermo Scientific™ 085198
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa starka katjonbytarkolonner för högupplösande, högeffektiv analys av monoklonala antikroppar (mAbs) och associerade varianter.
Använda Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 LC Kolumner för högupplöst, högeffektiv analys av monoklonala antikroppar (mAbs) och associerade varianter. Det unika icke-porösa pellikulära hartset ger upplösningsförmågan för att separera mAb-varianter som skiljer sig med så lite som en laddad rest. Ett hydrofilt lager omger polymerpärlorna och eliminerar hydrofoba interaktioner med hartset, vilket resulterar i mycket effektiva toppar. En patentskyddad ympad katjonbytaryta ger pH-selektivitetskontroll för högupplösta separationer.
Överlägsen prestanda för mAb-variantanalys
  • Exceptionellt hög upplösning för mAb-varianter
  • Idealisk för karakterisering och kvalitetskontroll av mAbs
  • Väl lämpad för stabilitetsstudier, utveckling av mAb-terapeutisk metod och screening med hög genomströmning
  • Oöverträffad kolonn-till-kolonn- och lot-till-lot-reproducerbarhet eliminerar kolonnvariabilitet som ett problem vid stabilitets- och QA/QC-testning.
  • Uppfyller regulatoriska krav för biofarmaceutisk karakterisering
Flera storlekar tillgängliga
  • Finns i 3, 5 och μ10 m partikelstorlekar i standard- och UHPLC-format
  • Kolumner med mindre partikelstorlek ger samma upplösning som 10 μm-kolonnerna, men med betydligt snabbare analystid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5000 psi (345 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 12
Porstorlek Icke-porös
Kvantitet Varje
Temperatur Omgivningstemperatur till 60 °C
Stationär fas Sulfonat
Produktlinje MAbPac
Förpackningsmaterial Sfärisk, icke-porös polymer
Kolumntyp Jonbyte
Fas Jonbyte
Typ Analytisk kolonn
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.