Läs mer
Cole-Parmer™ EH-200-serien Macro-Kjeldahl extraktionsvärmare
EH-200-serien Macro-Kjeldahl extraktionsvärmare är utformad för att bestämma proteinhalten i livsmedel på en makroskala, från 100 till 800 ml.
20025.00 SEK - 53408.28 SEK
Specifikationer
Höjd (engelska) | 6.5 in. |
---|---|
Höjd (metrisk) | 165 mm |
Längd (metrisk) | 260 mm |
Spänning | 230 V |
Material | Stainless steel |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Räkna väl | Wattal | Strömförsörjningsdetaljer | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Räkna väl | Wattal | Strömförsörjningsdetaljer | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
12389197
|
Cole-Parmer™
03075-04 |
100 to 300 mL/well | 2 | 600 W | EU Plug | |||||||
12399197
|
Cole-Parmer™
03075-10 |
500 to 800 mL/well | 2 | 1100 W | EU Plug | |||||||
12309207
|
Cole-Parmer™
03075-16 |
100 to 300 mL/well | 6 | 1800 W | EU Plug | |||||||
11844381
|
Cole-Parmer™
03075-22 |
500 till 800 ml/brunn | 6 | 3300 W | UK-kontakt, ansluten direkt |
56615.00 SEK 53408.28 SEK / Varje Spara 3206.72 SEK 5% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
12319207
|
Cole-Parmer™
03075-20 |
500 to 800 mL/well | 6 | 3300 W | EU Plug | |||||||
Beskrivning
- Oberoende värmeregulator låter dig justera temperaturområdet för varje mantel individuellt.
- Konstruktionen i rostfritt stål är robust och lätt att rengöra.
- Kör flera projekt samtidigt med dessa multipositions makro-kjeldahl extraktionsvärmare.
- Värmare finns tillgängliga med två eller sex individuellt styrda värmemantel som rymmer antingen 100 till 300 ml kärl eller 500 till 800 ml kärl.
- Bakmonterade fästen håller kolvstödstänger upp till 12,7 mm i diameter.
- Varje mantel har en oberoende värmare med kontrollratt, på/av-brytare och indikatorlampa och fungerar till en maximal elementtemperatur på 800 °C.
- Ett värmeelement av kvarts är inrymt i en värmeisolerad patron för enkelt byte, vilket förlänger värmarens livslängd.
- Värmeregulatorer placerade i den nedre delen av enheten är säkert separerade från de övre värmeelementen av en rostfri bricka och välventilerat luftutrymme.
- Extra säkerhetsfunktioner inkluderar en jordskärm och dubbla säkringar på matningsledningen.
Specifikationer
6.5 in. | |
260 mm | |
Stainless steel | |
Extraction Heater/Stirrer | |
50/60 Hz |
165 mm | |
230 V | |
Ceramic Fiber/Mineral Wool | |
800°C |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ EH-200-serien Macro-Kjeldahl extraktionsvärmare