Läs mer
Malonic acid, Reagent Grade, 99.5+%, Thermo Scientific™
529.69 SEK - 1891.75 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 141-82-2 |
|---|---|
| Molekylformel | C3H4O4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.061 |
| MDL-nummer | MFCD00002707 |
| InChI-nyckel | OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid |
| PubChem CID | 867 |
| ChEBI | CHEBI:30794 |
| IUPAC-namn | propanedioic acid |
| LEDER | C(C(=O)O)C(=O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15421247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031715.22 |
100g |
529.69 SEK
100g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15431247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031715.36 |
500g |
1891.75 SEK
500g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| C3H4O4 | |
| MFCD00002707 | |
| malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid | |
| CHEBI:30794 | |
| C(C(=O)O)C(=O)O |
Specifikationer
| Malonic acid | |
| 1.62 g/mL | |
| C3H4O4 | |
| MFCD00002707 | |
| 14,5710 | |
| Soluble in water,sodium hydroxide and alcohol; Slightly soluble in pyridine and ether. | |
| C(C(=O)O)C(=O)O | |
| 104.061 | |
| CHEBI:30794 | |
| ≥99.5% |
| 141-82-2 | |
| 157°C (314°F) | |
| H2C(CO2H)2 | |
| 1751370 | |
| malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid | |
| OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N | |
| propanedioic acid | |
| 867 | |
| 104.06 | |
| Reagent |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H318-H302-H335-H315
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 205-503-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OO8175000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures