Läs mer
Manganese(II) iodide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
1591.29 SEK - 3950.41 SEK
Kemiska identifierare
CAS 7790-33-2
MDL-nummer MFCD00016225
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15497425
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047166.03
1g
1591.29 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15407435
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047166.06
5g
3950.41 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
Specifikationer
Kemiska identifierare
7790-33-2
MFCD00016225
Specifikationer
Manganese(II) iodide
7790-33-2
MFCD00016225
Soluble in water.
99.99%
Ampule
5.0 g/mL
Ultra dry
(metals basis)
14,5732
308.75
Odorless
Air, light, and moisture sensitive
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
P264-P270-P301+P312-P330-P501a
Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Rinse mouth.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 232-201-6
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampouled under argon
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer