Learn More
MAP1B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 21633-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The coenzyme NAD and its derivatives are involved in hundreds of metabolic redox reactions and are utilized in protein ADP-ribosylation, histone deacetylation, and in some Ca(2+) signaling pathways. NMNAT.Spezifikation
MAP1B | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
MAP1B | |
MAP 1B, MAP1B, MAP5 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
17755, 4131 | |
-20°C | |
Liquid |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.49 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
P14873, P46821 | |
Map1b | |
MAP1B Fusion Protein Ag16255 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
MAP1B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur