Läs mer
Maprotilin hydroklorid, 99 %
Beskrivning
Maprotilin hydroklorid har också visat sig blockera apoptos i taggiga neuroner och hämma SLC6A2.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Maprotilin hydroklorid har också visat sig blockera apoptos i taggiga neuroner och hämma SLC6A2.
Löslighet
Löslig till 50 mg/ml i vatten. Löslig i etanol vid 10 mM
Anteckningar
Förvara den på svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Håll dig borta från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Maprotiline hydrochloride |
| Smältpunkt | 230 °C till 232 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 5463242 |
| Merck Index | 14,5748 |
| Löslighetsinformation | Löslig till 50 mg/ml i vatten; Löslig i etanol vid 10 mM |
| Formel vikt | 313.87 |
| Procent renhet | 99% |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning