Läs mer
Maprotiline hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Selective norepinephrine uptake inhibitor
1179.56 SEK - 3672.22 SEK
Kemiska identifierare
CAS 10347-81-6
Molekylformel C20H24ClN
Molekylvikt (g/mol) 313.87
MDL-nummer MFCD00079464
InChI-nyckel NZDMFGKECODQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym maprotiline hydrochloride, maprotiline hcl, ludiomil, psymion, maprotilline hcl, ciba 34276 ba, unii-7c8j54pvfi, deprilept, 9-gamma-methylaminopropyl-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride
PubChem CID 71478
IUPAC-namn hydrogen methyl(3-{tetracyclo[6.6.2.0²,⁷.0⁹,¹⁴]hexadeca-2,4,6,9,11,13-hexaen-1-yl}propyl)amine chloride
LEDER [H+].[Cl-].CNCCCC12CCC(C3=CC=CC=C13)C1=CC=CC=C21
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15414729
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62321.03
1g
1179.56 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15424729
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62321.06
5g
3672.22 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Maprotiline Hydrochloride has also been shown to block apoptosis of spiny neurons and inhibit SLC6A2.
Solubility
Soluble to 50mg/ml in water. Soluble in ethanol at 10mM
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Specifikationer
Kemiska identifierare
10347-81-6
313.87
NZDMFGKECODQRY-UHFFFAOYSA-N
71478
[H+].[Cl-].CNCCCC12CCC(C3=CC=CC=C13)C1=CC=CC=C21
C20H24ClN
MFCD00079464
maprotiline hydrochloride, maprotiline hcl, ludiomil, psymion, maprotilline hcl, ciba 34276 ba, unii-7c8j54pvfi, deprilept, 9-gamma-methylaminopropyl-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride
hydrogen methyl(3-{tetracyclo[6.6.2.0²,⁷.0⁹,¹⁴]hexadeca-2,4,6,9,11,13-hexaen-1-yl}propyl)amine chloride
Specifikationer
Maprotiline hydrochloride
C20H24ClN
5463242
maprotiline hydrochloride, maprotiline hcl, ludiomil, psymion, maprotilline hcl, ciba 34276 ba, unii-7c8j54pvfi, deprilept, 9-gamma-methylaminopropyl-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride
NZDMFGKECODQRY-UHFFFAOYSA-N
hydrogen methyl(3-{tetracyclo[6.6.2.0²,⁷.0⁹,¹⁴]hexadeca-2,4,6,9,11,13-hexaen-1-yl}propyl)amine chloride
71478
99%
10347-81-6
MFCD00079464
14,5748
Soluble to 50mg/ml in water; Soluble in ethanol at 10mM
[H+].[Cl-].CNCCCC12CCC(C3=CC=CC=C13)C1=CC=CC=C21
313.87
313.87
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 233-758-8
missing translation for 'rtecsNumber' : KJ4555000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer