Läs mer
MART-1 / MLANA Mouse, Clone: rMLANA/788, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  EnquireBio 2315-MSM12-P1
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15999997
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6263.25 SEK
    5424.61 SEK / 100µg
    Save 838.64 SEK
    13% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
MART-1 / MLANA
Cytoplasmic
rMLANA/788
Unconjugated
NP_005502
Mouse
20-22kDa (doublet)
Protein A/G Purified
RUO
2315
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
MLANA
Recombinant full-length human MLANA protein
SK-MEL-13 and SK-MEL-19 Melanoma cell lines; Melanomas
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.