Läs mer
MART-1 / MLANA Mouse, Clone: rMLANA/788, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2035.00 SEK - 5424.61 SEK
Specifikationer
| Antigen | MART-1 / MLANA |
|---|---|
| Klona | rMLANA/788 |
| Koncentration | 200μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15989997
|
EnquireBio
2315-MSM12-P0 |
20 μg | |||||||
|
15999997
|
EnquireBio
2315-MSM12-P1 |
100 μg |
6263.25 SEK 5424.61 SEK / 100µg Save 838.64 SEK 13% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Specifikationer
| MART-1 / MLANA | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
| 2315 | |
| Recombinant full-length human MLANA protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 20-22kDa (doublet) |
| rMLANA/788 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_005502 | |
| MLANA | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic | |
| SK-MEL-13 and SK-MEL-19 Melanoma cell lines; Melanomas |