Läs mer
MBL™ Amber Soda-Lime Flaskor
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Description
- Överensstämmer med ISO 4796-2
- Amber soda-lime glasflaskor med slipad hals
- UV-absorberande upp till 500nm
- Levereras med polyetenproppar
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 42mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Standard konisk fog | 14/15 |
| Höjd (metrisk) | 77 mm |