Läs mer
MBL™ Amber Soda-Lime Flaskor
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 4796-2
- Amber soda-lime glasflaskor med slipad hals
- UV-absorberande upp till 500nm
- Levereras med polyetenproppar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 85mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Standard konisk fog | 24/29 |
| Höjd (metrisk) | 163 mm |