Läs mer
MBL™ Borosilikatglas Klass B mätkolv
Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda. MBL™ Borosilikatglas Klass B mätkolv överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664. Inskriptioner i blå emalj ger enkel volymbedömning. Inkluderar polyetenpropp.
Brand:  MBL FRD024P
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12613022
  • 491.00 SEK / Paket med 5
Bara null kvar
Beräknad leverans: 17-11-2025
Beskrivning
  • Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664
  • Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda
  • Inskriptioner i blå emalj
  • Polyetenpropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
ISO 1042, DIN 12664
Blå emalj inskriptioner
Borsilikatglas
±0,05 ml
B
Polyeten
10 mL
90 mm
Ja
10/19
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
MBL™ Borosilikatglas Klass B mätkolv > Kapacitet: 10 ml