Läs mer
MBL™ Borosilikatglas Klass B mätkolv
Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda. MBL™ Borosilikatglas Klass B mätkolv överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664. Inskriptioner i blå emalj ger enkel volymbedömning. Inkluderar polyetenpropp.
407.00 SEK - 1600.00 SEK
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad | ISO 1042, DIN 12664 |
---|---|
Stängningsmaterial | Polyeten |
Beskrivning | Blå emalj inskriptioner |
Material | Borsilikatglas |
Graderad | Ja |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Stängningsstorlek | Höjd (metrisk) | Tolerans | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Stängningsstorlek | Höjd (metrisk) | Tolerans | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
12054448
|
MBL
FRD038P |
1000 mL | 24/29 | 300 mm | ±0,8 ml |
728.00 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 13-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
12653022
|
MBL
FRD030P |
100 mL | 14/23 | 170 mm | ±0,2 ml |
733.00 SEK
Paket med 5 |
Beräknad leverans: 02-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
12613022
|
MBL
FRD024P |
10 mL | 10/19 | 90 mm | ±0,05 ml |
491.00 SEK
Paket med 5 |
Beräknad leverans: 13-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
12663022
|
MBL
FRD032P |
200 mL | 14/23 | 210 mm | ±0,3 ml |
995.00 SEK
Paket med 5 |
Beräknad leverans: 09-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
12050703
|
MBL
FRD040P |
2000 mL | 29/32 | 370 mm | ±1,2 ml |
636.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 02-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
12000703
|
Afora
FRD034P |
250 mL | 14/23 | 220 mm | ±0,3 ml |
407.00 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 04-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10111930
|
MBL
FRD025P |
20 mL | 10/19 | 110 mm | ±0,08 ml |
580.00 SEK
Paket med 5 |
Beräknad leverans: 13-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
12633022
|
MBL
FRD026P |
25 mL | 10/19 | 110 mm | ±0,08 ml |
580.00 SEK
Paket med 5 |
Beräknad leverans: 13-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
12070703
|
MBL
FRD042P |
5 L | 34/35 | 475 mm | ±2.4 mL | |||||||
12020703
|
MBL
FRD036P |
500 mL | 19/26 | 260 mm | ±0,5 ml |
549.00 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 28-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
12603022
|
MBL
FRD022P |
5 mL | 10/19 | 70 mm | ±0,05 ml |
491.00 SEK
Paket med 5 |
Beräknad leverans: 09-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664
- Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda
- Inskriptioner i blå emalj
- Polyetenpropp
Specifikationer
ISO 1042, DIN 12664 | |
Blå emalj inskriptioner | |
Ja |
Polyeten | |
Borsilikatglas | |
B |