Läs mer
MBL™ Borosilikatglas Klass B mätkolv
Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda. MBL™ Borosilikatglas Klass B mätkolv överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664. Inskriptioner i blå emalj ger enkel volymbedömning. Inkluderar polyetenpropp.
Brand: MBL FRD026P
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664
- Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda
- Inskriptioner i blå emalj
- Polyetenpropp
Specifikationer
ISO 1042, DIN 12664 | |
Blå emalj inskriptioner | |
Borsilikatglas | |
±0,08 ml | |
B |
Polyeten | |
25 mL | |
110 mm | |
Ja | |
10/19 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
MBL™ Borosilikatglas Klass B mätkolv > Kapacitet: 25 ml
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering