Läs mer
MBL™ Klara soda-lime-flaskor
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 4796-2
- Levereras med polyetenproppar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 42mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Standard konisk fog | 14/15 |
| Höjd (metrisk) | 77 mm |