Läs mer
Invitrogen™ mCherry Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Chicken Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5143576
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17876837
  • 5350.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
mCherry Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)
MCherry is a fluorophore (a fluorescent molecule) used in biotechnology as a tracer to follow the flow of fluids, as a marker when tagged to molecules and cells components. mCherry is a monomeric fluorescent construct which absorbs at 587 nm and emits at 610 nm. It is resistant to photobleaching and is stable. It matures quickly, with a t 0. 5 of 15 minutes, allowing it to be visualized soon after translation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
mCherry
Polyclonal
Unconjugated
mCherry
Full length recombinant protein expressed in and purified from E. coli.
RUO
Chemical
Antibody
IgY
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Conc. Not Determined
PBS with 0.02% sodium azide
Chicken
100 μL
Primary
4°C
Liquid
Chemical
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado